Description
Les boîtes de Petri bactériologiques Corning Falcon ne sont pas traitées pour la culture tissulaire en vue de l’adhérence des cellules, dans les applications où cette adhérence n’est pas souhaitée. En PS transparent pour sa grande transparence optique. La surface est hydrophobe.
- Fabrication durable permettant de manipuler la boîte de façon stable
- PS vierge transparent pour une clarté optique
- Stérile
- Dimensions indiquées (diamètre x hauteur)
Informations sur la commande
En conditionnement de 20 par pochette.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 11,87 cm2 |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type | Boîte de Petri pour culture cellulaire |
| Nbre par carton | 500/boîte |
| Nb par paquet | 20/boîte |
| Afficher plus |