Learn More
Falcon™ Microplaques en PS
BIOPHARMA
Code produit 10626491 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
3,8 cm2
Conditionnement:
36 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Conditionnement
10626491 3,8 cm2 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10626491 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.65€
    130.20€ / 36 pièces
    Économisez 14.45€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en PS vierge transparent pour une visibilité optimale. Les microplaques en PS Falcon™ sont disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour la culture tissulaire.
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
  • Polyvalence des couleurs des plaques pour s’adapter à diverses méthodes de détection
  • En PS vierge transparent
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Apyrogènes
  • Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
  • Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
  • Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
  • La surface et le volume de croissance sont nominaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Array 3 x 4
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 6 ml
Couleur Transparent
Surface de culture 3,8 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 1.5 à 2.2 ml
Nombre de puits 12
Comprend Couvercle
Nbre par carton 36/Carton
Nb par paquet 6/Paquet
Conditionnement Paquets intérieurs de 6
Quantité 36/Carton