Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Fond rond, avec couvercle, emballé individuellement, stérile
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation gamma
- Apyrogènes
- Polystyrène non traité, culture tissulaire standard (TC), et Corning™ Traitements de surface PrimariaTM disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux prêts à empiler (RS) sont PET (Code 1) et recyclable
- Les microplaques Falcon à 96, 384 et 1536 puits sont compatibles avec les systèmes d’automatisation et répondent aux dimensions standard ANSI / SBS pour les microplaques
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,36 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Non traitée |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplate |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |