Description
Disponibles avec des surfaces traitées et non traitées pour culture tissulaire. En PS vierge transparent pour une visibilité optimale.
- Polyvalence des couleurs des plaques pour s’adapter à diverses méthodes de détection
- En PS vierge transparent
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
- Des traitements de surface en polystyrène non traité, en culture tissulaire standard (TC) et Corning™ PrimariaTM sont disponibles
- Emballage pratique, de type médical, à ouverture facile, pour une présentation individuelle du produit
- Les plateaux individuels et les plateaux Ready-Stack (RS) sont en PET (Code 1) et recyclables
- La surface et le volume de croissance sont nominaux
Spécification
Spécification
| Array | 4 x 6 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 3,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 2 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaire |
| Afficher plus |