Learn More
Falcon™ Flacons traités pour culture tissulaire
BIOPHARMA
Code produit 10218550 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
70 ml
250 à 380 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Surface de culture:
12,5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm²
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon à joint
Ventilé
Type de goulot:
Col incliné
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
30 pièces
40 pièces
60 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Surface de culture Type de bouchon Type de goulot Conditionnement
10218550 750 ml 175 cm2 Ventilé Fileté 40 pièces
10354331 25 ml 12,5 cm2 Bouchon à joint Col incliné 100 pièces
10249120 25 ml 12,5 cm2 Ventilé Col incliné 100 pièces
10634501 50 ml 25 cm2 Bouchon à joint Col incliné 200 pièces
10350391 50 ml 25 cm² Ventilé Col incliné 100 pièces
10341011 70 ml 25 cm2 Bouchon à joint Col incliné -
10700052 70 ml 25 cm2 Ventilé Col incliné 100 pièces
10527161 250 à 380 ml 75 cm² Bouchon à joint Col incliné 60 pièces
10797791 250 à 380 ml 75 cm2 Bouchon à joint Fileté 100 pièces
10537161 250 à 380 ml 75 cm2 Ventilé Col incliné 60 pièces
10508662 250 à 380 ml 75 cm2 Ventilé Fileté 100 pièces
10728502 600 ml 150 cm2 Bouchon à joint Col incliné 40 pièces
10499032 600 ml 150 cm2 Ventilé Col incliné 40 pièces
10078780 750 ml 175 cm2 Bouchon à joint Fileté 40 pièces
10446421 800 ml 225 cm2 Bouchon à joint Col incliné 30 pièces
10687762 800 ml 225 cm2 Ventilé Col incliné 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10218550 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 353112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    300.98€ / 40 pièces
    Économisez 22.02€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PS vierge optiquement transparent pour une meilleure visualisation des échantillons ou des cellules. Falcon™ Les flacons traités pour la culture tissulaire bénéficient d'un traitement au plasma gazeux sous vide pour garantir une surface de croissance homogène.
  • L’empilement sécurisé assure la stabilité contre les pointes accidentelles ou les déversements
  • Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/mL
  • Graduations volumétriques et zone d’écriture
  • Les bouchons ventilés intègrent un 0,2 μmembrane hydrophobe pour des échanges gazeux optimaux
  • La surface et le volume de croissance sont nominaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 25,3 oz
Certifications/Conformité EN ISO 13485, FDA CFR 21 Partie 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Classe VI testée, non toxique, non pyrogénique, testée en culture tissulaire, stérilisée par radiation (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 750 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d‘anticorps et de protéines, pour les cultures en suspension
Type de goulot Fileté
Nbre par carton 40/Carton
Nb par paquet 5/Paquet
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Traitement physique de surface
Graduated Oui
Mouth Style Fileté
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaires
Type de bouchon Ventilé
Surface de culture 175 cm2
Traitement de surface Traitement en culture tissulaire
Taille du bouchon 40 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.