Learn More
Fisherbrand™ Pompe FB70155
Product Code. 11533485 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
194 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Profondeur (métrique) Unit Size
11533485 194 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11533485
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Pompe à piston sans huile. Pompe Fisherbrand™ FB70155 conçue pour les applications de laboratoire d’usage général nécessitant uniquement un vide primaire ou une pression modérée.
  • Boîtier en plastique résistant et léger avec poignée de transport intégrée
  • Pompe à jet d’eau ou pompe d’aspiration de rechange pour des tâches générales
  • Légère, compacte, portative et fonctionnement standard
  • Non recommandée pour une utilisation avec des vapeurs organiques, basiques et acides
  • Embout pour tube DN6 pour tuyau à vide de 6 mm de dia. int.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vide max. 292 mbar
Alimentation électrique Moteur 230 V 50 Hz avec câbles d’alimentation Schuko et R.-U.
Dimensions (L x l x H) 20.5 × 12 × 21.0 cm (8.7 × 4.7 × 8.2 in)
Profondeur (métrique) 194 mm
Modèle FB70155
Poids (métrique) 2.3 kg
Hauteur totale (métrique) 191 mm
Largeur totale (métrique) 114 mm
Type de pompe Pompe
Déplacement d’air 9.21 L/min.g
Applications Échantillonnage de gaz
Pression maximale 2,3 bars