Learn More
WTW™ Capteur d’oxygène dissous FDO 925-P™
Code produit 15280386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
0°C à 50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique) Conditionnement
15280386 0°C à 50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15280386 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 201306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1612.16€
    1145.00€ / 1 pièces
    Économisez 467.16€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le FDO™ 925 est particulièrement adapté aux travaux en laboratoire et aux procédés grâce à sa taille compacte
Le FDO™ 925 est particulièrement adapté aux travaux en laboratoire et aux procédés grâce à sa taille compacte. La membrane biseautée, facile à nettoyer et sans flux, permet de l’utiliser dans des récipients à faible volume d’échantillons. De plus, de faibles concentrations d’oxygène inférieures à 1 mg/l peuvent être affichées exactement. Le FDO™ 925 éprouvé de WTW est maintenant disponible en version tête de fiche durable. La tête de fiche universelle s’adapte au capteur avec une fonctionnalité sans fil - les câbles perturbants ne sont plus nécessaires. En outre, elle peut être connectée à des câbles AS/IDS-x avec des longueurs allant jusqu’à 100 m. Grâce à cette nouvelle technologie, WTW élargit considérablement la gamme d’applications et le confort de mesure de ses capteurs optiques d’oxygène dissous.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 0,5 % de la valeur
Types de capteur Oxygène dissous
Oxygène dissous (plage de saturation) 0,0 à 200 %
Gamme de température (métrique) 0°C à 50°C
Comprend Tête du connecteur
Diamètre (métrique) du corps 15,3 mm
Longueur (métrique) 140 mm
À utiliser avec (application) Applications sur le terrain et en laboratoire avec membrane biseautée à réponse rapide
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0,00 à 20 mg/L
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.