Description
Montage et démontage rapides et faciles, sans outils. La conception du filetage assure une fermeture sécurisée empêchant —toute contamination. Conforme à la norme ISO-594-1 et ISO Normes 594-2
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; Non-DEHP ; Non-Phthalate ; ROHS ; USP |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Admission | Filetage Luer femelle |
| Matériau (joint) | Polypropylène |