Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules pour instruments Agilent™
Code produit 10756334 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
15 % graphite, 85 % Vespel
Graphite 100 %
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,32 mm
0,1 à 0,25 mm
0,32 mm
0,45 à 0,53 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) Conditionnement
10756334 Graphite 100 % 0,1 à 0,32 mm 10 pièces
10672674 Graphite 100 % 0,45 à 0,53 mm 10 pièces
10120513 15 % graphite, 85 % Vespel 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10774827 15 % graphite, 85 % Vespel 0,32 mm 10 pièces
10394473 15 % graphite, 85 % Vespel 0,45 à 0,53 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10756334 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290GA139
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantissez des connexions fiables pour les instruments GC Agilent™ avec des ferrules Thermo Scientific™ pour instruments Agilent.
Utilisez les ferrules Thermo Scientific™ pour instruments Agilent™ afin de garantir des performances optimales de votre instrument GC Agilent. Elles sont disponibles en deux matériaux différents de différentes dimensions pour s’adapter à une gamme d’instruments et d’applications.
  • Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
  • Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Ferrule
Diamètre (métrique) 0,1 à 0,32 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS
Matériau Graphite 100 %
Quantité Pack of 10