Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules pour instruments Agilent™
Code produit p-4522220 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
15 % graphite, 85 % Vespel
Graphite 100 %
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,32 mm
0,1 à 0,25 mm
0,32 mm
0,45 à 0,53 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) unitSize
10756334 Graphite 100 % 0,1 à 0,32 mm 10 pièces
10672674 Graphite 100 % 0,45 à 0,53 mm 10 pièces
10120513 15 % graphite, 85 % Vespel 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10774827 15 % graphite, 85 % Vespel 0,32 mm 10 pièces
10394473 15 % graphite, 85 % Vespel 0,45 à 0,53 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10756334 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290GA139
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantissez des connexions fiables pour les instruments GC Agilent™ avec des ferrules Thermo Scientific™ pour instruments Agilent.
Utilisez les ferrules Thermo Scientific™ pour instruments Agilent™ afin de garantir des performances optimales de votre instrument GC Agilent. Elles sont disponibles en deux matériaux différents de différentes dimensions pour s’adapter à une gamme d’instruments et d’applications.
  • Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
  • Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ferrule
Diamètre (métrique) 0,1 à 0,32 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS
Matériau Graphite 100 %
Quantité Pack of 10