Learn More
Thermo Scientific™ Séparateurs de boîte en carton pour congélateurs à ultra-basse température et cryogéniques
Code produit 11849490 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 mm
25 (grille 5 x 5)
49 (grille 7 x 7)
64 (grille 8 x 8)
81 (grille 9 x 9)
Quantité:
12 paquets
Unité
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Quantité Conditionnement
11849490 81 (grille 9 x 9) 12 paquets 12 pièces
12744388 49 (grille 7 x 7) 12 paquets 1 pièce
15810530 64 (grille 8 x 8) 12 paquets 12 pièces
18845505 81 (grille 9 x 9) 12 paquets 12 pièces
15907976 25 (grille 5 x 5) Unité 1 pièce
15821152 49 (grille 7 x 7) Unité 1 pièce
11329341 81 (grille 9 x 9) Unité 1 pièce
18868541 12 mm Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11849490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AVL6212
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Organisez le stockage des flacons à l’intérieur des boîtes cryogéniques grâce à ces séparateurs pour boîte en carton.
Organisez le stockage des flacons grâce aux séparateurs pour boîtes en carton Thermo Scientific™ pour congélateurs cryogéniques et à ultra-basse température.
  • S’utilisent avec des boîtes de stockage en carton afin de diviser la boîte en grilles pour y stocker des flacons
  • Séparateurs pour boîtes, destinés aux applications de stockage frigorifique, disponibles en grilles 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 ou 10 x 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 12 paquets
Capacité 81 (grille 9 x 9)