Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de stockage en carton (en couleur)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Stockez différents flacons et tubes dans les boîtes de stockage hydrofuges en carton Thermo Scientific™, utilisables dans les congélateurs ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques. Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
- Boîtes en carton robustes et imperméabilisées avec couvercles pour le stockage des échantillons
- Disponible en 2 po (5 cm) de haut
Informations de commande :
Disponibles en boîtes de 12. Faites votre choix parmi les coloris jaune, rose, rouge, bleu, vert ou multicolore. Grilles séparatrices vendues séparément.
Specifications
Specifications
| Couleur | Assorties |
| Matériau | Carton dur |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur à ultra-basse température |
| Quantité | 12/Paquet, 12/Carton |
| Dimensions (L x l x H) | 12,7 x 12,7 x 5 cm |
| Longueur (impériale) | 5 in |
| Longueur (métrique) | 12,7 cm |
| Largeur (impériale) | 5 in |
| Show More |