Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai demi-format Delrin™, 9 x 30 m
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (15 à 50 ml), Tubes (30 mm) |
| Matériau | POM renforcé de fibres de verre |
| Positions | 9 |
| Forme | Ouvertures en forme de larme |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 15 à 50 ml |
| Nbre par carton | 1 |
| Afficher plus |