Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à essai demi-format Delrin™, 9 x 30 m
GREENER_CHOICE
Code produit 15330430 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Magenta
Vert
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15330430 Blanc 1 pièce
15340430 Vert 1 pièce
15360430 Magenta 1 pièce
12317629 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15330430
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai demi-format Fisherbrand™ Delrin™, 9 x 30 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques
  • Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
  • Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
  • Autoclavables
  • Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
  • Conception stable pour une utilisation en bain-marie
  • Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (15 à 50 ml), Tubes (30 mm)
Matériau POM renforcé de fibres de verre
Positions 9
Forme Ouvertures en forme de larme
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai de 15 à 50 ml
Nbre par carton 1
Quantité 8 / boîte
Dimensions (L x l x H) 110 x 110 x 85mm
Longueur (métrique) 110 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 85 mm
Array 3 x 3
Largeur (métrique) 110 mm