Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flasque de verre filtrant
Description
- Fioles de filtration en verre avec connecteurs en verre
- Disponible en capacités de 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
- Murs lourds conçus pour résister à un vide élevé
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3
- Imprimé avec un émail blanc durable
- Fourni sans diplômes
- Résistance aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type de produit | Flacon de filtration |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Non |
| Mouth Style | Jante Robuste |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Plat |
| Traitement de surface | Aucun |