Learn More
Glassco Laboratory Equipments Flasque de verre filtrant
Code produit 31937675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31937675 250 mL 6 pièces
31937653 100 mL 6 pièces
31937666 500 mL 6 pièces
31937664 1000 mL 6 pièces
31937685 2000 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31937675 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU074.202.02
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon de filtration en verre avec un connecteur en verre destiné aux applications de filtration en laboratoire.
  • Fioles de filtration en verre avec connecteurs en verre
  • Disponible en capacités de 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
  • Murs lourds conçus pour résister à un vide élevé
  • Fabriqué en verre borosilicate 3.3
  • Imprimé avec un émail blanc durable
  • Fourni sans diplômes
  • Résistance aux produits chimiques
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Flacon de filtration
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Non
Mouth Style Jante Robuste
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Traitement de surface Aucun