Learn More
Kartell™ Pompes de filtration et à vide
Description
Empêche le reflux d’eau lorsque la pression baisse.Les pompes de filtration et les pompes à vide Kartell™ sont utiles pour n’importe quel système de tubulure et ligne de vide.
- Avec embouts coniques rainurés
- Pression de fonctionnement maximale de sécurité : 0,07 bar à température ambiante (20°C)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | Dia. ext. nominal : 8/9/10 mm ; dia. ext. Valley : 7,8/10,0 mm ; tubes de connecteur coniques : 7,8/10,0 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Disque intérieur en PP, Dutral |
| Diamètre (métrique) externe | 8/9/10 mm nominal |
| À utiliser avec | Pour tout système de tubulure et ligne de vide |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Pression maximale | 0,07 à 2 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Type de produit | Soupape antiretour |