Learn More
Globe Scientific Pipettes à transfert à pointe fine
Code produit 31923677 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1.5 mL
5 mL
5.8 mL
8.7 mL
Gouttes/ml:
45
50
60
Type d’emballage:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 8 Pk/Cs.
400/Pk., 10 Pk/Cs.
400/Pk., 8 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs.
Enveloppés individuellement, 400/Cs.
Conditionnement:
2000 pièces
3200 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Gouttes/ml Type d’emballage Conditionnement
31923677 1.5 mL 50 400/Pk., 8 Pk/Cs. 3200 pièces
31923766 1.5 mL 50 Enveloppés individuellement, 400/Cs. 400 pièces
31923574 1.5 mL 50 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 pièces
31923298 5.8 mL 60 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923576 5.8 mL 60 Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31923623 5.8 mL 60 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31923571 5.8 mL 50 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31924091 5.8 mL 50 Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31924060 5.8 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31923020 5 mL 50 250/Pk., 8 Pk/Cs. 2000 pièces
31923747 5 mL 50 Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31922708 5 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31923568 8.7 mL 45 400/Pk., 10 Pk/Cs. 4000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 31923677 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 134020
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pipets à transfert à pointe fine sont idéaux pour la distribution de petits volumes, le chargement des hémocytomètres et le transfert de liquide vers et depuis des plaques multi-puits.
  • Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Emballage : Les pipets de transfert non stériles de Globe Scientific sont emballés dans une boîte distributeur unique. Cette boîte pratique est petite et compacte, idéale pour un usage sur le plan de travail. Le panneau avant articulé s'ouvre pour un accès rapide aux pipettes et peut être fermé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour garder le contenu propre.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 1 mL
Calibré Non
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 50
Graduée Non
Longueur (impériale) 4,1 in
Type d’emballage 400/Pk., 8 Pk/Cs.
Couleur Naturel
Volume (métrique) 1.5 mL
Longueur (métrique) 104 mm
Type Pipette de transfert à pointe fine
Jetable Usage unique