Learn More
Polyco Healthline Rouleau à alimentation centrale bleu 2 plis Fine Touch
Code produit 30130275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30130275 Bleu 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130275 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur PCF150B
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le sac Fine Touch bleu à alimentation centrale est idéal pour se sécher les mains et absorber les liquides renversés. Convient aux environnements de restauration, d'entretien ménager, de soins de santé et industriels.
  • Produit à usage unique pour une manipulation facile et rapide, une hygiène accrue et un risque de contamination réduit
  • Feuilles perforées permettant la distribution feuille à feuille et réduisant le gaspillage.
  • 2 plis
Spécification
Type de produit Toalla con tirador central
Longueur (impériale) 6,69 in
Longueur (métrique) 170 mm
Largeur (impériale) 334.64 ft.
Largeur (métrique) 150 m
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Épaisseur 2-ply