Learn More
Polyco Healthline Rouleau de canapé blanc 2 plis Fine Touch
Code produit 30130272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
9 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30130272 Blanc 9 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130272 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur PCR48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.74€
    43.64€ / 9 rouleaux
    Économisez 60.10€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tapis de canapé Fine Touch est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme offrant résistance et durabilité ; notre modèle PCR48 est également disponible dans d'autres tailles.
  • Noyau plein de 44 mm pour assurer la compatibilité avec la plupart des distributeurs.
  • Produit à usage unique pour une manipulation facile et rapide, une hygiène accrue et un risque de contamination réduit.
  • Feuilles perforées permettant la distribution feuille à feuille et réduisant le gaspillage.
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 19,68 in
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (impériale) 164.04 ft.
Largeur (métrique) 50 m
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Épaisseur 2-ply