Learn More
Polyco Healthline Papier toilette blanc double épaisseur Fine Touch
Code produit 30130276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
36 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30130276 Blanc 36 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130276 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur PTP320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.96€
    24.80€ / 36 rouleaux
    Économisez 34.16€
    57% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le papier toilette Fine Touch offre un confort et une douceur inégalés. Fabriqué avec une construction à 2 plis, il offre une expérience douce tout en conservant résistance et durabilité pour un usage quotidien.
  • Noyau solide pour assurer la compatibilité avec la plupart des distributeurs
  • Produit à usage unique pour une manipulation facile et rapide, une hygiène accrue et un risque de contamination réduit.
  • Finition gaufrée assurant douceur et grand confort
  • Feuilles perforées permettant la distribution feuille à feuille et réduisant le gaspillage.
  • 2 plis
papier hygiénique, nettoyage, hygiène, soins dentaire
Spécification
Type de produit Papier toilette
Longueur (impériale) 3,54 in
Longueur (métrique) 90 mm
Largeur (impériale) 4,01 in
Largeur (métrique) 102 mm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Épaisseur 2-ply