Learn More
Polyco Healthline Rouleau d'essuyeurs blancs Fine Touch à 2 plis
Code produit 30130273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
18 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30130273 Blanc 18 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130273 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur PCR24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    43.64€ / 18 rouleaux
    Économisez 68.36€
    61% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le rouleau d'essuyeurs Fine Touch est fabriqué à partir de matériaux haut de gamme offrant résistance et durabilité.
  • Noyau plein de 44 mm pour assurer la compatibilité avec la plupart des distributeurs.
  • Produit à usage unique pour une manipulation facile et rapide, une hygiène accrue et un risque de contamination réduit.
  • Feuilles perforées permettant la distribution feuille à feuille et réduisant le gaspillage.
Spécification
Type de produit Papier pour essuyer
Longueur (impériale) 9,84 in
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (impériale) 164.04 ft.
Largeur (métrique) 50 m
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Épaisseur 2-ply