Learn More
Polyco Healthline Serviettes de toilette blanches 2 plis en Z à toucher fin
Code produit 30130270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
3000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30130270 Blanc 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130270 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur PHTZ2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    28.54€ / 3000 pièces
    Économisez 46.46€
    61% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les serviettes pour les mains Fine Touch 2 plis en forme de Z sont fabriquées à partir de matériaux de qualité offrant une expérience durable et douce.
  • Pratiquement emballé pour maintenir le paquet de serviettes ensemble
  • Produit à usage unique pour une manipulation facile et rapide, une hygiène accrue et un risque de contamination réduit.
  • Pliage en Z
  • 2 plis
Spécification
Type de produit Petite serviette
Longueur (impériale) 8,27 in
Longueur (métrique) 210 mm
Largeur (impériale) 8,27 in
Largeur (métrique) 210 mm
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Épaisseur 2-ply