Learn More
Lames microscopiques en verre au bord rodé
Code produit 12302158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
38 mm
52 mm
Dimensions (L x l):
76 x 38 mm
76 x 52 mm
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Dimensions (L x l) Conditionnement
12302158 52 mm 76 x 52 mm 50 pièces
12392148 38 mm 76 x 38 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12302158 Fournisseur Brand Not Defined Code fournisseur MNK130060P
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Emballées avec du tissu pour protéger les surfaces en verre. Les lames de microscope en verre à bord rodé Scientific Glass Labs™ sont plus efficaces avec les grandes coupes.
Bords finement rodés. Emballées avec du tissu pour protéger les surfaces en verre. À utiliser avec les grandes coupes.
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 52 mm
Edges Finement broyé
Épaisseur (métrique) de 1,2 à 1,5 mm
Quantité 50/boîte
Dimensions (L x l) 76 x 52 mm