Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes à volume variable Finnpipette™ F1
Code produit 15531895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 5 ml
0.5 à 5μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Turquoise
Vert
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
15531895 0,5 à 5 ml Vert 1 pièce
15531885 0,2 à 2 μl Rose 1 pièce
15541885 0.5 à 5μl Rose 1 pièce
15551885 1 à 10 μl Rose 1 pièce
15561885 1 à 10 μl Jaune 1 pièce
15571885 2 à 20 μl Turquoise 1 pièce
15581885 2 à 20 μl Jaune 1 pièce
15591885 10 à 100 μl Jaune 1 pièce
15501895 20 à 200 μl Jaune 1 pièce
15511895 30 à 300 μl Orange 1 pièce
15521895 100 à 1000 μl Bleu 1 pièce
15541895 1 à 10 ml Rouge 1 pièce
15551895 5 à 50 μl Turquoise 1 pièce
15561895 5 à 50 μl Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15531895 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4641110N
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le réglage du volume, tout récemment amélioré, est désormais silencieux et sans effort. Le verrouillage sécurisé du volume évite toute modification accidentelle du volume au cours des cycles de pipetage.
Bénéficiez du réglage de volume amélioré sur les pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, qui est désormais silencieux et sans effort, avec un bouton de réglage texturé offrant une prise plus ferme lors du réglage des volumes. Le repose-doigt réglable et la légèreté de la conception optimisent le confort sans sacrifier la performance
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F1 : La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Réglage du volume silencieux et sans effort
Bénéficiez du nouveau mécanisme de réglage du volume, plus silencieux et plus léger. La force requise pour le réglage est réduite de 50 % par rapport aux modèles antérieurs.
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston Super blow-out
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50 μl et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip
Les pointes Finntip sont conçues et fabriquées expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Modèle Finnpipette F1
Nombre de canaux 1
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
Incréments 0.01 ml