Learn More
Thermo Scientific™ Kits des bonnes pratiques de pipetage (GLP) Finnpipette™ F2
Code produit 11845850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1000 μl
1 à 1000 μl
10 à 10 000 μL
2 à 1000 μl
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11845850 0,2 à 1000 μl 1 pièce
11835850 1 à 1000 μl 1 kit
11855850 10 à 10 000 μL 1 kit
11773027 2 à 1000 μl 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11845850 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4700880
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Profitez du confort d’avoir une diversité de Finnpipette™ F2 monocanal conditionnées ensemble, dans toute une gamme de volumes, avec des pointes Finntip compatibles et un rack pour pipettes, pour vous assister dans vos bonnes pratiques de pipetage au sein du laboratoire
Accédez à tout ce qui est nécessaire pour le pipetage dans ces kits tout compris. Les kits GLP (bonnes pratiques de pipetage en laboratoire) Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 comprennent des pipettes Finnpipette F2 haute performance durables, offrant une fiabilité et un confort optimaux. Fabriquées avec des composants en PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV, ces pipettes à variable sont entièrement autoclavables sans devoir les démonter.
Caractéristiques :
  • Mécanisme de réglage du volume (AVG) pour l’exactitude et la précision
  • Entièrement autoclavables pour une sécurité maximale
  • Éjecteur de cônes à commande assistée pour une éjection sans effort
  • Large affichage pour une meilleure lisibilité
  • Très faibles forces de pipetage
Le kit 1 comprend :
  • Trois pipeteurs Thermo Scientific Finnpipette de 1 à 1 000 μl :
    • Finnpipette F2
    • 1 à 10 μl
    • 10 à 100 μl
    • 100 à 1 000 μl
  • Pointes Flex : 10, 1 x 96 ; 200, 1 x 96 ; 1 000, 1 x 96
  • Support F
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 2 comprend :
  • Quatre pipettes Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 à 1000 μl :
    • Finnpipette F2
    • 0,2 à 2 μl
    • 2 à 20 μl univ.
    • 20 à 200 μl
    • 100 à 1 000 μl
  • Pointes Flex : 10, 1 x 96 ; 200, 2 x 96 ; 1 000, 1 x 96
  • Support F
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 3 comprend :
  • Trois Thermo Scientific Finnpipette de 10 à 10 000 μl :
    • Finnpipette F2
    • 10-100 μl, 100-1 000 μl
    • 1 000 à 10 000 μl
  • Pointes Flex : 200, 1 x 96 ; 1 000, 1 x 96 ; FT 10 ml, 1 x 24 support F
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Le kit 4 comprend :
  • Trois pipeteurs Thermo Scientific Finnpipette de 20 à 1 000 μl :
    • Finnpipette F2
    • 2-20 μl, 20-200 μl
    • 100 à 1 000 μl 
  • Pointes Flex : (2) 200 μl, 10 x 96 ; 100-1 000 μl, 10 x 96
  • Support F
  • Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire
  • Pack de démonstration de réservoirs à réactif
Informations de commande :
Le kit contient des échantillons de cônes Finntip Flex, les cônes conventionnels les plus avancés qui ne requièrent que de très faibles forces pour la prise et l’éjection. Le Guide des bonnes pratiques de pipetage en laboratoire contient toutes les informations relatives au pipetage, depuis le choix du type de pipetage à la décontamination.
Garantie : 5 ans après enregistrement sur le Web.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes Flex : 10, 200, 1000
Description Finnpipette F2 GLP, kit 2 : 0,2 à 2 μl micro, 2 à 20 μl, 20 à 200 μl et 100 à 1 000 μl
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assorties
Modèle F2
Gamme de produits Finnpipette F2
Type Kit GLP
Volume (métrique) 0,2 à 1000 μl