Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes à volume variable Finnpipette™ F2
Code produit 11877351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
0,5 à 5 ml
0.5 à 5μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
Pointes compatibles:
Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10
Finntip 10 ml, filtre 10 ml, Flex 10 ml, filtre Flex 10 ml ext.
Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000
Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250
Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250
Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250
Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250
Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro
Finntip 5 ml, filtre 5 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Rose
Rouge
Turquoise
Vert
Incréments:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
0,01 ml
0.02 ml
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Pointes compatibles Couleur Incréments Conditionnement
11877351 20 à 200 μl Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250 Jaune 0.2 μl 1 pièce
11877341 0,2 à 2 μl Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 Rose 0,002 μl 1 pièce
11817351 0.5 à 5μl Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 Rose 0,01μL 1 pièce
11827351 1 à 10 μl Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 Rose 0,02 μl 1 pièce
11837351 1 à 10 μl Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 Jaune 0,02 μl 1 pièce
11847351 2 à 20 μl Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro Turquoise 0,02 μl 1 pièce
10413865 2 à 20 μl Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 Jaune 0,02 μl 1 pièce
11867351 10 à 100 μl Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 Jaune 0.2 μl 1 pièce
11887351 100 à 1000 μl Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 Bleu 1 μl 1 pièce
11897351 0,5 à 5 ml Finntip 5 ml, filtre 5 ml Vert 0,01 ml 1 pièce
11807361 1 à 10 ml Finntip 10 ml, filtre 10 ml, Flex 10 ml, filtre Flex 10 ml ext. Rouge 0.02 ml 1 pièce
11729528 5 à 50 μl Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro Turquoise 0,1 μl 1 pièce
11739528 5 à 50 μl Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 Jaune 0,1 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11877351 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4642080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.00€
    357.00€ / 1 pièces
    Économisez 172.00€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Relevez les défis des applications les plus exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles avec la conception élégante et robuste de ces pipettes entièrement autoclavables.
Relevez les défis des applications les plus exigeantes où la robustesse et la durabilité sont essentielles avec la conception élégante et robuste des pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2. Fabriquées avec des composants en PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV, ces pipettes à variable sont entièrement autoclavables sans devoir les démonter. Elles offrent une large sélection de pointes spécialement conçues pour une performance, une justesse et une précision optimales.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F2 : Fiabilité éprouvée pour une utilisation intensive à long terme
Robustes et durables
Les Finnpipette F2 contiennent des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Leur conception robuste résiste à une utilisation physique sans subir de dommage.
Entièrement autoclavables
La décontamination des Finnpipette F2 est simple dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les démonter pour l’autoclavage, ce qui minimise les perturbations et les temps d’indisponibilité.
Entretien facile
Détachez le cône de la pointe pour un entretien quotidien efficace ou la décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Piston “Super Blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles de 50 μl et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip
Les cônes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
Les pipettes Finnpipette F, associées aux cônes Finntip compatibles, sont marquées CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250
Description Finnpipette F2
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Finnpipette™ F2
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Incréments 0.2 μl