Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Portoir F-Stand pour Finnpipette
- Accueille six pipettes
- Structure robuste à barres transversales avec fente pour chaque pipette pour un stockage en toute sécurité
- Convient aux modèles monocanal et multicanaux
Portoir pour pipette multicanaux Finnpipette
- Portoir multi-positions
- Peut accueillir toutes les pipettes multicanaux Finnpipette
- Pipette pouvant être rangée en position verticale ou horizontale
- Faible encombrement
Portoir carrousel pour Finnpipette
- Rotatif, portable
- Couvercle transparent qui protège les pipettes contre toute contamination
- Livrés avec trois adaptateurs pour pipettes électroniques Finnpipette Novus et cinq adaptateurs pour pipettes manuelles Finnpipette
Portoir pour Finnpipette Novus
- Pour faciliter le rangement des pipettes électroniques Finnpipette Novus
- Accueille aisément les modèles monocanal et multicanaux de Finnpipette Novus
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité | 6 pipettes manuelles |
| Positions | 6 |
| Type de produit | Support de pipettes |