Learn More
DWK Life Sciences Tube à essai borosilicaté Fiolax™, avec bord ourlé
Code produit 10313561 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
6,5 mL
16 mL
20 mL
25 ml
35 mL
39 mL
60 mL
80 mL
110 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10313561 2 mL 100 pièces
10599841 80 mL 50 pièces
10058180 6 mL 100 pièces
10333751 35 mL 100 pièces
10682401 39 mL -
10091863 4 mL 100 pièces
10282001 25 ml 100 pièces
10078190 16 mL 100 pièces
10333801 60 mL 50 pièces
10777381 6,5 mL 100 pièces
10221961 20 mL 100 pièces
10757571 110 mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10313561 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 261100109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.20€
    28.10€ / 100 pièces
    Économisez 2.10€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes à essai sont de la verrerie de laboratoire cylindrique universelle avec un fond rond et sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les pré-traitements ou pour le stockage de petites quantités de liquide.
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois fines et donc résistantes aux changements rapides de température ou au réchauffement localisé
  • Versement plus facile grâce au bord ourlé
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Description 0,4 à 0,5 mm d’épaisseur
Capacité (métrique) 2 mL
Matériau Fiolax
À utiliser avec Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage de petites quantités de liquide
Quantité 100/Bte
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 8 mm