Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sondes en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Beskrivning
- Confère à l’utilisateur final une grande flexibilité en matière de traitement des échantillons
- Conçue pour durer longtemps et facile à démonter pour le nettoyage
- La conception du stator permet à des échantillons de taille fine à moyenne de passer à travers les fenêtres de traitement
- Fournit avec des roulements inférieur et supérieur en PTFE
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Sonde |
| Granulométrie | Fine |
| Plage de volume (métrique) | 0,2 à 5 ml |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 5 mm |
| Longueur (impériale) de sonde | 2,9 in |
| Longueur (métrique) de sonde | 75 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de fond | Plate |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseurs 850 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?