Learn More
Fisherbrand™ Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, sondes en acier inoxydable
Code produit 15595819 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de fond:
Dent de scie, fenêtre large
Dents de scie
Plate
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,25 à 30 ml
1,5 à 100 ml
Diamètre (métrique) de la sonde:
5 mm
7 mm
10 mm
Granulométrie:
Course
Fine
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de fond Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) de la sonde Granulométrie Conditionnement
15595819 Dents de scie 1,5 à 100 ml 10 mm Fine 1 pièce
15545819 Plate 0,2 à 5 ml 5 mm Fine 1 pièce
15555819 Dents de scie 0,25 à 30 ml 7 mm Fine 1 pièce
15565819 Dent de scie, fenêtre large 0,25 à 30 ml 7 mm Course 1 pièce
15505829 Dent de scie, fenêtre large 1,5 à 100 ml 10 mm Course 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Code produit 15595819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00€
    886.88€ / 1 pièces
    Économisez 348.12€
    28% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Choix de pointes plates ou en dent de scie pour une utilisation avec des homogénéiseurs portatifs.
  • Confère à l’utilisateur final une grande flexibilité en matière de traitement des échantillons
  • Conçue pour durer longtemps et facile à démonter pour le nettoyage
  • La conception du stator permet à des échantillons de taille fine à moyenne de passer à travers les fenêtres de traitement
  • Fournit avec des roulements  inférieur et supérieur en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sonde
Granulométrie Fine
Plage de volume (métrique) 1,5 à 100 ml
Diamètre (métrique) de la sonde 10 mm
Longueur (impériale) de sonde 4,5 in
Longueur (métrique) de sonde 115 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de fond Dents de scie
À utiliser avec (équipement) Homogénéiseur portatif 150 et homogénéiseurs 850