Learn More
Fisherbrand™ Sondes de compensation thermique automatique accumet™, sans mercure
Code produit 10236064 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
0,25 po Téléphone
Mini-téléphone
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inox 316
À utiliser avec (équipement):
Accumet modèle AP63, AP62, AP 61
Instrument de mesure portatif et pour paillasse Accumet
Instruments de mesure de paillasse Accumet AB, AR, XL, Basic
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Matériau À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10236064 Mini-téléphone Acier inox 316 Instruments de mesure de paillasse Accumet AB, AR, XL, Basic 1 pièce
11530234 0,25 po Téléphone Acier inoxydable Instrument de mesure portatif et pour paillasse Accumet 1 pièce
11540234 Mini-téléphone Acier inoxydable Accumet modèle AP63, AP62, AP 61 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10236064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    167.65€ / 1 pièces
    Économisez 63.35€
    27% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour appareils de mesure de paillasse accumet™
À utiliser avec les instruments de mesure Accumet
  • Signaler la température de la solution par rapport à thermomètre pour compensation automatique
  • Autoriser la lecture de la température avec des thermomètres disposant de cette fonction
  • Les sondes pour accumet AP les compteurs portables en série ont un connecteur étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure de paillasse Accumet AB, AR, XL, Basic
Matériau Acier inox 316
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type ATC
Types de connecteurs Mini-téléphone
Longueur (métrique) du câble 0,9 m