Learn More
Fisherbrand™ Réservoir d’électrode Accumet™, sans mercure
Code produit 11570124 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1 x 2 x 3,75 po (25,4 x 50,8 x 95,2 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11570124 1 x 2 x 3,75 po (25,4 x 50,8 x 95,2 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    20.87€ / 1 pièces
    Économisez 10.03€
    32% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Réduction du joint pour une utilisation avec des électrodes de 0,25 po(6,4 mm) de diamètre
Réservoir, électrode ; Fisher Scientific Accumet ; Stocke une électrode dans une solution de trempage appropriée ; Flacon en polyéthylène oval ; Joint étanche ; 1 x 2 x 3,75 po (L x l x H)
  • Stocke l’électrode individuelle dans une solution de trempage appropriée, sans béchers de trempage séchés ni éclaboussures malpropres
  • Maintient les électrodes conditionnées et prêtes à l’emploi
  • Bouteille ovale en polyéthylène 1L x 2W x 3,75 in. H (2,5 x 5,1 x 9,5 cm)
  • Le capuchon comprend des joints toriques supplémentaires pour une utilisation avec toute électrode de 6 mm, 10 mm ou 12 mm de diamètre
  • Le joint torique assure un joint étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Électrode
Type Réservoir de stockage
Comprend Joint de réduction
Matériau Polyéthylène
Dimensions (L x l x H) 1 x 2 x 3,75 po (25,4 x 50,8 x 95,2 mm)
Longueur (impériale) 1 po
Longueur (métrique) 25,4mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8mm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (métrique) 95,2 mm