Spécification
| Type de produit | Brosse anti-statique |
| Matériau des poils | Fibres synthétiques |
| Color-coded | Non |
| Matériau de la poignée | Composite conducteur |
| Type de poignée | Antistatique |
| Types de pointes | Droit |
| Scent | Sans parfum |
| Stérilité | Non stériles |
| À utiliser avec (application) | Idéale pour dépoussiérer les balances, cuves, lames de microscope, optiques et écrans d’ordinateur / instruments. Dotée de fibres extra douces pour éviter de rayer les surfaces. |
| Longueur (impériale) de la brosse | 2 po |
| Afficher plus |