Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre compact avec sonde
Code produit 12363037 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
12363037 -50°C à +300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12363037
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètre avec sonde en acier inox.
  • Mémorisation de mesure
  • °C/°F échange
  • Paramétrage d’alarme de température haute / basse
  • Avec minuteur
Caractéristiques
  • Plage de mesure : -50° jusqu'à +300 °C/-58° jusqu'à +572 °F
  • Pile : 1 pile AAA de 1,5 V
  • Durée : 99 heures et 59 secondes
  • Dimensions de l'écran : (36 x 16 mm) x 2
  • Longueur de la sonde : 15 cm
  • Diamètre de la sonde : 0,04 mm
  • Longueur du cordon de la sonde : 100 cm
  • Dimensions du produit : 65 x 97 x 20 mm
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 0,04mm
Dimensions (L x l x H) 65 x 97 x 20 mm
Dimensions de l’écran (36 x 16 mm) x 2
Longueur (métrique) 8 cm
Longueur (métrique) du câble 100cm
Longueur (métrique) de sonde 15 cm
Matériau Plastique
Durée de mesure 99 heures 59 secondes
Type de produit Thermomètre numérique
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 6 cm