Learn More
Fisherbrand™ Microscope de recherche de composés série AX-500
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Choix d’objectifs optiques, avec une large gamme de grossissement : 4x, 10x, 40x, 100x : achromatique, très fort contraste et Plan-Achromat
- Choix de têtes optiques : monoculaire, binoculaire, trinoculaire (permet la fixation d’une caméra numérique)
- Conception ergonomique : châssis pour une utilisation professionnelle, avec mise au point coaxiale à position basse permet une manipulation d’une seule main, ce qui le rend confortable en cas d’utilisation prolongée
- Éclairage LED réglable de 3 W avec contrôle de l’intensité
- Platine mécanique intégrée à entraînement faible avec statif rallongé pour contrôle X et Y (135 mm x 140 mm)
- 18Oculaires de 18 mm avec protections oculaires en caoutchouc
- Tête de visée ergonomique Siedentopf inclinée à 30°
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Abbe / Iris |
| Eyepiece | 18 mm |
| Type de tête | Trinoculaire |
| Type d’éclairage | LED |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Modèle | AX-503A |
| Types d’objectifs | DIN Achromatique |
| Type de produit | Microscope |
| Comprend | Cordon d’alimentation CEI, support pour cordon intégré, housse de protection, clé Allen |
| Couvre-nez | Quadruple rotation vers l’intérieur |
| Afficher plus |