Learn More
Fisherbrand™ Microscope de recherche de composés série AX-500
Code produit 15388824 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Monoculaire
Trinoculaire
Types d’objectifs:
DIN Achromatique
Modèle:
AX-501A
AX-503A
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Types d’objectifs Modèle unitSize
15388824 Monoculaire DIN Achromatique AX-501A 1 pièce
15308834 Trinoculaire DIN Achromatique AX-503A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15388824
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Choix de trois objectifs optiques et de trois têtes optiques. Le microscope Fisherbrand AX-500 Series Compound Research avec éclairage LED à la lumière froide est conçu pour une utilisation en université ou en laboratoire de recherche.
  • Choix d’objectifs optiques, avec une large gamme de grossissement : 4x, 10x, 40x, 100x : achromatique, très fort contraste et Plan-Achromat
  • Conception ergonomique : châssis pour une utilisation professionnelle, avec mise au point coaxiale à position basse permet une manipulation d’une seule main, ce qui le rend confortable en cas d’utilisation prolongée
  • Éclairage LED réglable de 3 W avec contrôle de l’intensité
  • Platine mécanique intégrée à entraînement faible avec statif rallongé pour contrôle X et Y (135 mm x 140 mm)
  • 18Oculaires de 18 mm avec protections oculaires en caoutchouc
  • Tête de visée ergonomique Siedentopf inclinée à 30°
Spécification
Type de condenseur Abbe / Iris
Eyepiece 18 mm
Type de tête Monoculaire
Type d’éclairage LED
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40X, 100X
Modèle AX-501A
Types d’objectifs DIN Achromatique
Type de produit Microscope
Comprend Cordon d’alimentation CEI, support pour cordon intégré, housse de protection, clé Allen
Couvre-nez Quadruple rotation vers l’intérieur
Conception optique Norme DIN
Garantie Deux ans pour les pièces électriques (sauf ampoules, cordons et fusibles), cinq ans pour les pièces optiques et mécaniques
Dimensions (L x l x H) 13,3 x 7,0 x 15,3 po (34 x 18 x 39 cm)
Poids (impériale) 14,3 lb
Poids (métrique) 6,5 kg
Alimentation électrique CEI 110/220 V (UL/CSA)