Learn More
Fisherbrand™ Axe et hélices résistants à la corrosion pour agitateurs verticaux
Code produit 15153007 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30,48 cm
45,72 cm
Longueur (impériale):
12 po
18 in
Diamètre (métrique) du ventilateur:
6,35 cm
8,89 cm
Diamètre (impériale) du ventilateur:
2,5 in
3,5 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (impériale) Diamètre (métrique) du ventilateur Diamètre (impériale) du ventilateur unitSize
15153007 30,48 cm 12 po 6,35 cm 2,5 in 1 pièce
15163007 45,72 cm 18 in 8,89 cm 3,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15153007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.56€
    234.31€ / 1 pièces
    Économisez 89.25€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résiste aux produits chimiques et empêche toute accumulation.
  • Enveloppe externe en PTFE vierge épais
  • Cœur en acier inox rigide
  • Axe de 10 mm de diamètre extérieur x noyau d'E/S de 0,25 in
  • L'arbre intérieur est plus long de 2,54 cm (1 in) que l'enveloppe extérieure, ce qui permet un serrage direct sur la partie en acier inoxydable de l'arbre.
Spécification
Diamètre (impériale) 0,39 in
Diamètre (impériale) du ventilateur 2,5 in
Diamètre (métrique) 1 cm
Diamètre (métrique) du ventilateur 6,35 cm
À utiliser avec (équipement) Agitateur vertical
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30,48 cm
Type Arbre avec hélice
Matériau PTFE, acier inoxydable