Learn More
Fisherbrand™ Compteur numérique avec dragonne et attache porte-clés
Code produit 11872710 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11872710 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11872710
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compteur de bracelet porte-clés numérique léger et facile à utiliser.
L’écran LCD facile à lire compte jusqu’à 99 999 et est livré avec une pile d’une durée de vie de 2 ans assurant un fonctionnement continu. Réduit les problèmes d’erreurs de comptage associés à l’équipement de comptage mécanique.
  • Le boîtier étanche à joint torique en plastique ABS est étanche à l’eau et résistant aux chocs
  • Équipé d’un clic de bouton pour la confirmation du comptage
  • Offre une réinitialisation encastrée « sans accident »
  • Diamètre x H : 1,88 x 0,5 in (47 x 13 mm)
Spécification
Type de produit Compteur numérique
Type d’affichage LCD
Texte affiché 99 999
Matériau Plastique ABS
Quantité 1 de chaque
Diamètre (impériale) 1,8 in
Diamètre (métrique) 4,7cm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,27cm
À utiliser avec (application) Compteur simple à utiliser et fiable
Comprend Pile d’une durée de vie de 2 ans assurant un fonctionnement continu