Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec tige en acier inox, écran LCD 0,25 po et dispositif de protection
Code produit 11719715 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +280°C
-50°C à +150°C
-50°C à +250°C
-50°C à +300°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +482°F
-58°F à +536°F
-58°F à +302°F
-58°F à +572°F
Précision:
±0,2°C
±0,4°C
±0,5°C
±1°C
±1,5°C
Longueur (métrique) de sonde:
8,9cm
20 cm
20,32cm
28,87 cm
28,87cm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Précision Longueur (métrique) de sonde Conditionnement
11719715 -50°C à +150°C -58°F à +302°F ±0,2°C 20 cm 1 pièce
11709715 -50°C à +300°C -58°F à +572°F ±0,4°C 8,9cm 1 pièce
11759715 -50°C à +280°C -58°F à +536°F ±0,4°C 20 cm 1 pièce
11749715 -50°C à +280°C -58°F à +536°F ±1°C 20,32cm 1 pièce
11729715 -50°C à +250°C -58°F à +482°F ±1°C 28,87cm 1 pièce
11739715 -50°C à +300°C -58°F à +572°F ±0,5°C 28,87 cm 1 pièce
11789705 -50°C à +300°C -58°F à +572°F ±1,5°C 8,9cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11719715
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètres numériques portatifs faciles à lire
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ avec tige en acier inox résistant aux acides, aux bases et aux solvants et peuvent être utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et d’autres semi-solides.
  • Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
  • Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire—, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
  • À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
Certifications
L’étalonnage multipoints sur un certificat Traceable numéroté individuellement garantit la précision du laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA ; indique la traçabilité au NIST.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,14 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.56 mm
À utiliser avec (application) Mesure la température dans le sol, les cuves, les tubes à essai, les produits alimentaires, les incubateurs et les hydrocarbures pétroliers
Comprend Certificat Traceable, sonde en acier inox, manchon de protection
Longueur (impériale) de sonde 8 po
Longueur (métrique) 280 mm
Longueur (métrique) de sonde 20 cm
Matériau Plastique
Résolution 0,1°C
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 11 in
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +302°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Oui
Précision ±0,2°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm