Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques avec tige en acier inox et écran LCD de 0,375 po
Code produit 11709725 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
±0,3°C
±1°C
Certifications/Conformité:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Certifications/Conformité Conditionnement
11709725 ±1°C ISO 17025, A2LA, NIST 1 pièce
11739725 ±0,3°C DNV, ISO 17025, A2LA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11709725
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètres numériques portatifs faciles à lire
Les thermomètres numériques Fisher Scientific™ faciles à lire avec tige en acier inox présentent une bonne résistance chimique aux acides, aux bases et aux solvants et peuvent être utilisés pour mesurer la température des gaz, des aliments et d’autres semi-solides.
  • Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour le transport dans une poche
  • Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
  • Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
  • À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,15 in
À utiliser avec (application) Mesure de la température des solutions semi-solides collantes et visqueuses
Comprend Pile à l’oxyde d’argent, sonde en acier inox
Longueur (impériale) de sonde 5,25 in
Longueur (métrique) 165 mm
Longueur (métrique) de sonde 13,3cm
Matériau Plastique
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 28 g
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 6,5 in
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +302°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Oui
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm