Learn More
Fisherbrand™ Enviro-Meter™
Code produit 11784196 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (lux):
0 à 20 000 lux, 1 800 à 20 000 lux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (lux) Conditionnement
11784196 0 à 20 000 lux, 1 800 à 20 000 lux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11784196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    153.16€ / 1 pièces
    Économisez 172.84€
    53% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Sonde de thermomètre externe chemisée de type avec câble 122 cm (4 pieds), dragonne et pile 9 V.
Fonctionne comme un luxmètre, un anémomètre, un humidimètre et un thermomètre— dans une seule unité
L’Enviro-Meter™ Fisher Scientific™ multi-fonctions fait office de luxmètre, d’anémomètre, de compteur d’humidité et de thermomètre.
  • Le boîtier léger et compact autorise un fonctionnement à une seule main
  • L’écran LCD lumineux facilite la lecture
  • Le bouton HOLD (maintenir enfoncé) saisit les mesures pour enregistrer les résultats
  • Le bouton MAX/MIN affiche la valeur la plus élevée et la plus basse sur une période donnée
Spécifications
  • Plage HR : Humidité relative 10,0 à 95,0%
  • Résolution HR : 0,1% HR
  • Précision HR : ±4% HR inférieur à 70 %±(4 % de la valeur + 1,2 % RH) supérieur à 70 %
  • Plage de températures de la sonde : -100° à +1300°C (-148° à +2372°F)
  • Résolution de la température de la sonde : 0,1° (°C et °F)
  • Précision thermique de la sonde : ±(1 % de la valeur +1°C)
  • N° de sondes : une sonde ambiante interne
  • Plage de températures ambiantes : 0° à 50°C (32° à 122°F)
  • Résolution de température ambiante : 0,1°
  • Précision de la température ambiante : ±(1 % de la valeur +1°C)
  • Plage de vitesse de l’air : 0,40 à 30 m/s, 1,4 à 108 km/h, 80 à 5910 pieds/min, 0,9 à 67 miles par heure, 0,8 à 58,3 nœuds (milles marins par heure)
  • Résolution de la vitesse de l’air : 0,1 m/sec., 0,1 km/hr, 1 pied/min, 0,1 m/h, 0,1 nœuds
  • Précision de la vitesse de l’air : ±3 ou 4% de pleine échelle
Spécification
Type Enviro-Meter
Précision (lux) plusmn;5 % de la mesure et plusmn;8 chiffres
Comprend Sonde de thermomètre externe chemisée de type avec câble 122 cm (4 pieds), dragonne et pile 9 V
Plage (bougie par pied) 0 204.0 Fc, 170 à 2,000 Fc
Gamme (lux) 0 à 20 000 lux, 1 800 à 20 000 lux
Résolution (lux) 1 lux
Poids (métrique) 170 g
Affichage LCD