Learn More
Fisherbrand™ Bains secs / blocs chauffants numériques Isotemp™
Code produit 15397928 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Places:
1 bloc
2 blocs
4 blocs
Type de prise:
CN, EU, UK
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places Type de prise Conditionnement
15397928 2 blocs CN, EU, UK 1 pièce
15387928 1 bloc CN, EU, UK 1 pièce
15317938 4 blocs CN, EU, UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15397928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    463.00€ / 1 pièces
    Économisez 139.00€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
L’appareil doit être commandé avec le(s) bloc(s).
Des blocs modulaires interchangeables, configurables pour une large gamme d'applications, augmentent la polyvalence du laboratoire.
Les blocs chauffants / bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp offrent une gamme de configurations avec des blocs modulaires interchangeables afin de répondre aux besoins d’une grande variété d’applications.
Bains à sec numériques Fisher Scientific™ Isotemp offrant diverses configurations avec blocs modulaires interchangeables pour de nombreuses applications. Conçus pour des applications simples à avancées, offrant une température max. de 130°C, un minuteur et au choix 1, 2 et 4 tailles de bloc.
  • Commandes numériques et affichage de l’heure et de la température
  • Sonde de température interne avancée pour un contrôle et une précision excellents de la température
  • Contrôle précis de la température avec le circuit PID
  • Étalonnage de la température qui permet de compenser la température à la valeur voulue
  • Minuteur qui permet à l’utilisateur de surveiller avec précision la durée de chauffage
  • Large gamme de blocs chauffants en alliage d’aluminium interchangeables qui offrent une grande polyvalence et permettent un nettoyage et une désinfection faciles
  • Corps en acier recouvert de poudre pour une durée de vie prolongée
  • Dispositif de protection thermique intégré garantissant la sécurité de l’échantillon et de l’utilisateur
  • Réglage des écarts de température
Applications :
Préparation des échantillons, préservation des enzymes, réactions enzyme-substrat, amplification d’ADN, dégénérescence du gel d’électrophorèse et coagulation du sérum
Garantie
Garantie Thermo Fisher Scientific standard et limitée de 2 ans. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, cULus, RoHS
Type de contrôleur PID
Matériau Acier thermolaqué
No. of Places 2 blocs
Type de prise CN, EU, UK
Humidité relative < 80%
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 130 °C
Type Bloc à bain sec
Fusible 250 V, 5 A
Temps de chauffage ≤ 20 min, 30°C à 130°C
Comprend Bain sec, connecteurs CN, EU et UK, palonnier
Précision de la température ≤ ± 0,5°C
Uniformité de la température ≤ ± 1°C
Minuteur 0 à 99:59 min ou continu
Garantie 2 ans, échange
Dimensions (L x l x H) 12.5 × 7.9 × 3.9 in (318 × 200 × 100 mm)
Longueur (impériale) 12.5 in
Longueur (métrique) 318 mm
Largeur (impériale) 7,9 in
Hauteur (impériale) 3,9 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (impériale) 7.28 lb
Poids (métrique) 3.3 kg
Alimentation électrique 200/240 V, 50/60 Hz (CN, EU, UK)
Tension 200/240 V
Fréquence 50/60