Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Plaque chauffante, température ambiante à 540 °C, céramique
Code produit 15343508 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
15343508 céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15343508
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Forme : Carrée, Dimensions : 10,8 x 10,8 cm, Type de prise : UE et Royaume-Uni
Bénéficiez de performances exceptionnelles en matière de sécurité et de température pour vos protocoles de routine. Disponible en trois tailles, offrant la flexibilité pour fonctionner en chimies micro-échelle autant qu’en production.
Technologie de pointe :
  • Couplage magnétique puissant
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Système d'avertissement HOT TOP conçu pour protéger contre les brûlures accidentelles avec un affichage bien visible lorsque la surface chauffante dépasse 50 °C (122 °F).
  • Protection automatique contre la surchauffe
Conception flexible et robuste :
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour différents des volumes d’échantillons différents
  • Prise UE et R.-U.
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque chauffante
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 4,25 x 4,25 po
max. (métrique) 540°C (température max.)
Hauteur (impériale) 3,6 in
Longueur (impériale) 10 in
Largeur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 9,1 cm
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (métrique) 12,7 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UK/UE/CN
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante