Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Plaque chauffante, température ambiante à 540 °C, céramique
Code produit 15313518 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
15313518 céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313518
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dimensions : 18,4 x 18,4 cm, Type de prise : UE et Royaume-Uni
Bénéficiez de performances exceptionnelles en matière de sécurité et de température pour vos protocoles de routine. Disponible en trois tailles, offrant la flexibilité pour fonctionner en chimies micro-échelle autant qu’en production.
Technologie de pointe :
  • Couplage magnétique puissant
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Système d'avertissement HOT TOP conçu pour protéger contre les brûlures accidentelles avec un affichage bien visible lorsque la surface chauffante dépasse 50 °C (122 °F).
  • Protection automatique contre la surchauffe
Conception flexible et robuste :
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour différents des volumes d’échantillons différents
  • Prise UE et R.-U.
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque chauffante
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 7,25 × 7,25 in
max. (métrique) 540°C (température max.)
Hauteur (impériale) 3,8 in
Longueur (impériale) 14 in
Largeur (impériale) 8,2 in
Hauteur (métrique) 9,7 cm
Longueur (métrique) 36 cm
Largeur (métrique) 20,8 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UK/UE/CN
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante