Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Agitateur chauffant RT Advanced, 350 °C, céramique, aluminium
Code produit 15326607 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Différents styles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
15326607 Différents styles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15326607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00€
    906.00€ / 1 pièces
    Économisez 304.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de vitesse d'agitation : 30 à 2 000 tr/min, Forme : Ronde, Diamètre : 14 cm, Charge maximale d'échantillon : 25 kg, Type de bouchon : Divers modèles
L'agitateur chauffant numérique RT Advanced, élégant et discret, offre un contrôle numérique de la température et de la vitesse avec une résolution de °température de 0,1 °C et une plage de vitesse d'agitation de 30 à 2000 tr/min. Choisissez votre taux de chaleur et bénéficiez d’un excellent transfert de chaleur grâce à la structure étroitement intégrée du chauffage et d’une plaque supérieure en alliage d’aluminium recouverte de céramique qui offre également une excellente uniformité et une excellente résistance à la corrosion tout en permettant une surveillance optimale des changements de couleur dans les échantillons ou les milieux pendant le fonctionnement.
Contrôle précis pour une précision optimale
  • Contrôle PID par microprocesseur avec retour
  • Affichage numérique de la température et de la luminosité (LED) RPM affichage (résolution de 0,1 °C pour la température)
  • Affichez le courant et réglez la température ou la vitesse d’agitation simultanément
  • Plage de vitesse d'agitation : 30 à 2 000 tr/min
  • En cas de changement de viscosité, la fonction de retour maintient une vitesse régulière
  • Plage de température : max. 350 °C / 662 °F
  • Le taux de chauffage peut être réglé de 0 à 100 % à intervalle de 1 %
Les caractéristiques pratiques offrent une flexibilité
  • Démarrez la minuterie immédiatement, quand le plateau atteint le point de consigne souhaité ou définissez un compte à rebours
  • Réglage de la limite de température configurable par l’utilisateur
  • Verrouillez le clavier pour plus de sécurité
    • Lorsque l’unité connectée passe automatiquement en mode capteur externe
    • Permet de contrôler la température de l’échantillon lors de l’utilisation
    • Permet la détection en temps réel de la température des échantillons ou des milieux sur l’affichage numérique
  • Deux trous filetés pour tiges de support contiennent différents types de dispositifs tels que des capteurs de température, des thermomètres, de la verrerie de laboratoire et plus encore (tige de support et pince vendues séparément)
  • Sonde de température incluse
Les fonctions de sécurité vous permettent d’avoir un esprit tranquille
  • Le témoin de surface chaude s’allume lorsque l’appareil est éteint et toujours branché jusqu’à ce que la plaque supérieure atteigne la température ambiante
  • Le mécanisme d’agitation sans à-coups empêche les éclaboussures lors du démarrage
  • Arrêt automatique de la surchauffe
  • Cordon secteur détachable
  • La protection transparente en option protège l’utilisateur des éclaboussures
Construction / capacité
  • Capacité d'agitation : 20 L (H2O )
  • Dimensions du plateau supérieur : 140 mm / 5,5 in de diamètre
  • Matériau de la plaque supérieure : aluminium revêtu de céramique
  • Dimensions hors tout (L x l x H) : 290 x 161 x 100 mm / 11,42 x 6,34 x 3,94 in.
  • Matériau du corps : aluminium
  • Affichage : numérique LED (résolution de 0,1 °C)
  • Puissance de chauffage : 600 W
  • Charge maximale : 25 kg / 55,1 lb.
  • Alimentation électrique : 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Accessoires en option
  • Bain chauffant (Réf. 11-676-269)
  • Écran de sécurité transparent (Réf. 11-676-270)
  • Tige de support (Réf. 11-676-271)
  • C-5, Support de pince (Réf. 11-676-276)
  • Pince à 3 broches (Réf. 11-676-277)
  • Sonde de température de classe A (PT°100, 400 °C) (Réf. 11-676-278)
Certifications
CE, cCSAus
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 230 V
Comprend Ensemble de cordons avec diverses fiches
Matériau du corps Aluminium
Type de contrôleur PID / balance
Longueur (impériale) 11,42 in
Dimensions 5,5 in de diamètre
Hauteur (métrique) 100 cm
max. (métrique) 50° à 350°C
Température (impériale) 122°F à 662°F
Température ambiante 50° à 350°C (122°F à 662°F)
Hauteur (impériale) 3,94 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 161 cm
Longueur (métrique) 290 cm
Largeur (impériale) 6,34 in
Puissance 600 W
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 30 à 2 000 tr/min