Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante Isotemp™
Code produit 15323528 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UK/UE/CN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
15323528 UK/UE/CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15323528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    492.00€ / 1 pièces
    Économisez 120.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage d’agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : UE, RU
Bénéficiez d’un contrôle d’agitation précis, d’une sécurité exceptionnelle et de bonnes performances thermiques pour vos protocoles de routine.
Technologie avancée
  • Agitation à vitesse lente, contrôle de vitesse constant et couplage magnétique fort
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Système d’avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
  • Protection anti-surchauffe automatique
Conception flexible et robuste
  • Choix de la plaque supérieure : aluminium ou céramique
  • La surélévation de l’écran protège l’électronique contre les déversements.
  • Sonde de température et écran de protection contre les éclaboussures en option
  • Tailles variables pour différents volumes d’échantillons
  • Barreau d’agitation inclus
Certifications
cCSAus (modèles 100/120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Description Agitateur à plaque chauffante
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 8,2 in
Dimensions 7,25 x 7,25 in
Hauteur (métrique) 9,7 cm
max. (métrique) Température ambiente à 300°C
Hauteur (impériale) 3,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 33 cm
Longueur (métrique) 20,8 cm
Largeur (impériale) 13 in
Type Agitateur
Forme Carré
Type de bouchon UK/UE/CN
Taille max. du récipient 4 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 7,25 x 7,25 in
Certifications/Conformité RoHS, cCSAus (modèle 100 à 120 V), CE (modèle 230 V)