Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante Isotemp™
Code produit 15353518 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UK/UE/CN
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
15353518 UK/UE/CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15353518
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage d’agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : UE, RU
Bénéficiez d’un contrôle d’agitation précis, d’une sécurité exceptionnelle et de bonnes performances thermiques pour vos protocoles de routine.
Une technologie avancée
  • Agitation à faible vitesse, contrôle de vitesse homogène et couplage magnétique puissant
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Système d’alerte HOT TOP conçu pour protéger des brûlures accidentelles avec affichage imminent lorsque la surface de chauffe est supérieure à 50°C (122°F)
  • Protection automatique en cas de surchauffage
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
  • Comprend un barreau d’agitation
Remarque :
Le type de fiche est de type UE (230 V, ne convient pas aux prises standard américaines).
Certifications
cCSAus (modèles 100/120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Description Agitateur à plaque chauffante
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 14 in
Dimensions 7,25 x 7,25 in
Hauteur (métrique) 9,7 cm
max. (métrique) Température ambiante à 540°C
Hauteur (impériale) 3,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 20,8 cm
Longueur (métrique) 33 cm
Largeur (impériale) 8,2 in
Type Agitateur
Forme Carré
Type de bouchon UK/UE/CN
Taille max. du récipient 4 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 7,25 x 7,25 in
Certifications/Conformité RoHS, cCSAus (modèle 100 à 120 V), CE (modèle 230 V)