Learn More
Fisherbrand™ Support de sécurité
Code produit 12951161 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sonicateur modèle 505/705
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12951161 Sonicateur modèle 505/705 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12951161
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour élever les échantillons jusqu’à une sonde stationnaire montée à l’intérieur de l’enceinte ou sur un support.
Le support de sécurité Fisher Scientific™ est idéal pour les échantillons en cas de sonde stationnaire montée au sein de l’enceinte.
  • Plateforme qui soulève et abaisse des échantillons sous une sonde stationnaire
  • À utiliser avec les modèles de sonicateurs 505 / 705.
Spécification
Type de produit Support de sécurité
Dimensions (L x l) 6 plateformes de 6 po
À utiliser avec (application) Idéal pour soulever les échantillons jusqu’à une sonde stationnaire montée à l’intérieur d’une enceinte
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 505/705
Quantité d’emballage 1 de chaque