Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre géant pour réfrigérateur/congélateur avec sonde pour bouteille scellée
Code produit 11705863 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11705863 -50°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11705863
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Certificat Traceable™, support béquille pliable pour une utilisation sur paillasse de laboratoire, cran pour montage mural, une pile alcaline AAA, bandes Velcro™ et magnétiques pour une fixation sur n’importe quelle surface
Les thermomètres numériques sont parfaits pour surveiller les congélateurs, les bains-marie, les bains à sec, les incubateurs et les réfrigérateurs. Le thermomètre Jumbo pour réfrigérateur/congélateur surveille avec précision la température grâce à son capteur à température tampon intégré.
Le flacon isole le capteur étanche des changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte. Le thermomètre répond à toutes les exigences du CDC pour les thermomètres et thermomètres pour vaccins.
  • Écran géant Easy-view de 1,5 in. Les chiffres (3,8 cm) peuvent être lus à 30 pieds. (9,1 m)
  • Capteur et 3 m. Le câble de 3 m fonctionne avec précision même lorsque les deux parties sont immergées.
  • Boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et aux chocs
  • Disponible avec une sonde scellée ou un capteur nu
Enregistre les relevés max. / min.
  • Le triple affichage montre simultanément les températures maximale, minimale et actuelle de la sonde ainsi que la température ambiante.
  • Le système de surveillance des valeurs minimales et maximales enregistre les relevés hauts et bas pendant la nuit, les week-ends ou toute autre période.— un avantage significatif par rapport aux thermomètres en verre « à lecture de courant uniquement »
  • La plage est de -58° à +158 °F et -50 °F° jusqu'°à +70 °C avec une résolution de 0° et la précision de ±1 °C
Conception supérieure pour un fonctionnement en toute sécurité
  • L’alarme émet une alerte lorsque la température monte au-dessus ou tombe en dessous d’un point de consigne.
  • L'alarme est programmable en 1° incréments
  • Le micro-câble de 10 pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
  • Les sondes solides empêchent la contamination au mercure dans les réfrigérateurs.
  • La sonde scellée est placée dans un flacon miniature rempli de glycol non toxique ; la solution est GRAS (généralement reconnue inoffensive) par la FDA (Food and Drug Administration).
  • Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
Informations sur la commande
Boîtier : 3,88 x 4,38 x 0,88 po (9,9 x 11,2 x 2,2 cm). La sonde flacon scellée mesure 1 x 2,5 po (2,5 x 6,4 cm). Capteur nu de 0,19 x 0,75 po de dia. (4,8 x 19 mm) de long.
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, DNV, ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 0,87 x 3,8 x 4,38 po (2,2 x 9,9 x 11,2 cm)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs. Enregistre les valeurs min. / max.
Hauteur (impériale) 4,38 in
Hauteur (métrique) 11,2 cm
Comprend Certificat de traçabilité, support rabattable pour paillasse de laboratoire, fente pour fixation murale, une pile alcaline AAA et Velcro™ et des bandes magnétiques pour fixation sur toute surface, avec sonde pour bouteille scellée
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (impériale) de sonde 2,5 in
Longueur (métrique) 22 mm
Longueur (métrique) du câble 304,8 cm
Longueur (métrique) de sonde 6,3 cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113 g
Largeur (impériale) 3,8 in
Type de produit Thermomètre pour congélateur / réfrigérateur
Longueur (impériale) 0,87 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
Type de batterie Alcaline AAA
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 9,9 cm